Fontos dokumentumok
225681
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
98%
Szinonimák:
4-Diethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
Teszt
98%
mp
60-62 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
amine
SMILES string
CCN(CC)c1ccc(C=O)c(O)c1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)11(14)7-10/h5-8,14H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?