Merck
477532
Sigma-Aldrich
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
98%
Szinonimák:
5-tert-Butylsalicylaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CC6H3(OH)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
251-252 °C/729 mmHg (lit.)
sűrűség
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-4-5-10(13)8(6-9)7-12/h4-7,13H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVCQQLGWGRTXGC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde is a 5-substituted 2-hydroxy aromatic aldehyde. It participates in the synthesis of Schiff base appended porphyrazine.
Alkalmazás
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde may be used in the synthesis of the following organic ligands:
  • 5-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde thiosemicarbazone (THTB)
  • 4-tert-butyl-2-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)phenol
  • 2-tert-butyl-6-(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)phenol
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation of new class composite adsorbent for enhanced palladium (II) detection and recovery.
Awual MR, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 209, 790-797 (2015)
Porphyrazines as molecular scaffolds: periphery-core spin coupling between metal ions of a schiff base porphyrazine.
Min Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(4), 462-465 (2003-02-06)
A novel facial composite adsorbent for enhanced copper (II) detection and removal from wastewater.
Awual MR.
Chemical Engineering Journal, 266, 368-375 (2015)
Ligand characteristics and in situ generation of Pd active species towards C-C coupling using series of 2-(1H-imidazol-2-yl) phenols.
Eseola AO, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 387, 112-122 (2014)