Fontos dokumentumok
146862
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
98%
Szinonimák:
5-Methoxysalicylaldehyde
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.578 (lit.)
bp
103 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
4 °C (lit.)
sűrűség
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(OC)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-2-3-8(10)6(4-7)5-9/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?