Merck
675105
Sigma-Aldrich
(11-Mercaptoundecyl)hexa(ethylene glycol)
90%
Szinonimák:
(1-Mercaptoundec-11-yl)hexa(ethylene glycol), Hexa(ethylene glycol)mono-11-mercaptoundecyl ether, MUHEG
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H48O7S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
468.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.474
sűrűség
1.0154 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C23H48O7S/c24-10-12-26-14-16-28-18-20-30-22-21-29-19-17-27-15-13-25-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-23-31/h24,31H,1-23H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYKSUHRPPSCIFK-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.