Merck
660426
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
2-4 nm avg. part. size (TEM), octanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
Szinonimák:
Octylthiol functionalized gold nanoparticles
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
nanoparticles
Minőségi szint
form
nanoparticles
solution
koncentráció
2 % (w/v) in toluene
átlagos részecskeméret
2-4 nm (TEM)
sűrűség
0.8737 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
thiol
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C8H18S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h9H,2-8H2,1H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXXPCKKHXAOGCX-UHFFFAOYSA-M
Tulajdonságok és előnyök
Useful for the self-assembly of gold structures for nanoelectronics.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
44.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)