Fontos dokumentumok
674397
11-Amino-1-undecanethiol hydrochloride
97%
Szinonimák:
AUT, 11-Aminoundecanethiol hydrochloride, 11-Mercaptoundecylamine, MUAM
Teszt
97%
form
solid
mp
120-170 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H25NS.ClH/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13;/h13H,1-12H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOQACAFAHHWTBJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
It can also be self-assembled onto gold electrodes for a study on the effect of terminal groups on the redox responses of ferrocene derivatives using the voltammetric method.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.