540216
PTP Inhibitor XVIII
The PTP Inhibitor XVIII, also referenced under CAS 1229246-07-4, controls the biological activity of PTP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
PTP Inhibitor XVIII, Protein Tyrosine Phosphatase Inhibitor XIII, 5-( E)-(2-(3,5-Ditrifluoromethylbenzyloxy)-5-bromo)-benzylidene-1,3-thiazolane-2,4-dione, PPAR Activator VII, Protein Tyrosine Phosphatase Inhibitor XIII, 5-(E)-(2-(3,5-Ditrifluoromethylbenzyloxy)-5-bromo)-benzylidene-1,3-thiazolane-2,4-dione, PPAR Activator VII
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light yellow
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3