Merck
677922
Sigma-Aldrich
[Bis(trifluoromethanesulfonyl)imidate](triphenylphosphine)gold(I) (2:1) toluene adduct
Szinonimák:
[Bis(trifluoromethanesulfonyl)imidate](PPh3)gold(I) (2:1) toluene adduct
About This Item
Lineáris képlet:
(C20H15AuF6NO4PS2) 2 · C7H8
Molekulatömeg:
1570.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: gold
reagent type: catalyst
SMILES string
[Au]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O.[Au]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O.CC1=CC=CC=C1.P(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/2C18H15P.C7H8.2C2F6NO4S2.2Au/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h2*1-15H;2-6H,1H3;;;;/q;;;2*-1;2*+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIVCTOVPPFSWEF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
[Bis(trifluoromethanesulfonyl)imidate](triphenylphosphine)gold(I) (2:1) toluene adduct can be used as a catalyst in the 1,3-isomerisation of propargylic alcohols to enones via Meyer-Schuster rearrangement.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Related Content
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.