Merck
753343
Sigma-Aldrich
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene] [bis(trifluoromethanesulfonyl)imide]gold(I)
95%
Szinonimák:
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene][bis(trifluoromethanesulfonyl)imide]gold(I), IPrAuNTf2, [1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene][1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamidato-κN]gold
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H37AuF6N3O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
866.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: gold
reagent type: catalyst
mp
202-287 °C (decomposition)
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2=[Au]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C2F6NO4S2.Au/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h9-16,18-21H,1-8H3;;/q;-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLIVFZVCPOQPDV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Selective Au(I) catalyst for hydroaminations.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
The major research thrust in Professor Liming Zhang’s group is homogeneous gold catalysis ranging from discovery of novel reactivities, design of new ligands, development of versatile synthetic methods and application in natural product synthesis.