Merck
589063
Sigma-Aldrich
2-Keto-(3-methyl-13C)-butyric-4-13C,3-d acid sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
α-Keto-(3-methyl-13C)-butyric-4-13C,3-d acid sodium, α-Ketoisovaleric-(3-methyl-13C),4-13C-3-d acid sodium salt, 2-Ketoisovaleric-(3-methyl-13C),4-13C,3-d acid sodium salt, 3-Methyl-13C-2-oxobutanoic-4-13C,d acid sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-(3-methyl-13C),4-13C,3-d
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3CD(13CH3)COCO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[Na+].[2H]C([13CH3])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIQBZDCJCRFGKA-VQUYYKNDSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.