Merck
571342
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-4-13C sodium salt hydrate
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
α-Keto-butyric acid-4-13C sodium, α-Ketobutyric acid-4-13C sodium salt, 2-Oxobutanoic acid-4-13C sodium salt, Sodium α-ketobutyrate-4-13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3CH2COCO2Na · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
125.06 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
form
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O.[Na+].[13CH3]CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVLJVKQSCAHPPR-GOCMCNPZSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.