Merck
607541
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-13C4,3,3-d2 sodium salt hydrate
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
α-Keto-butyric acid-4-13C4-3,3-d2 sodium, α-Ketobutyric acid-4-13C4-3,3-d2 sodium salt, 2-Oxobutanoic acid-13C4,3,3-d2 sodium salt, Sodium α-ketobutyrate-13C4,3,3-d2
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CD213CO13CO2Na · xH2O
Molekulatömeg:
130.05 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
form
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
O.[Na+].[2H][13C]([2H])([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1,2+1D2,3+1,4+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVLJVKQSCAHPPR-WVMSAXHDSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Soumya P Behera et al.
Nature communications, 11(1), 5547-5547 (2020-11-05)
Methyl-NMR enables atomic-resolution studies of structure and dynamics of large proteins in solution. However, resonance assignment remains challenging. The problem is to combine existing structural informational with sparse distance restraints and search for the most compatible assignment among the permutations.
Cikkek
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.