Merck
486744
Sigma-Aldrich
2-Propanol-2-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Isopropyl-2-13C alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)213CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
térfogatsúly
0.798 g/mL
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
C[13CH](C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-LBPDFUHNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)