Fontos dokumentumok
655228
Potassium vinyltrifluoroborate
95%
Szinonimák:
Potassium (ethenyl)trifluoroborate
Teszt
95%
form
solid
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)C=C
InChI
1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Potassium vinyltrifluoroborate is an air- and water-stable potassium organotrifluoroborate that can be utilized in coupling reactions under relatively mild conditions.
Alkalmazás
- Suzuki Miyaura cross-coupling reactions and polymerization reactions
- Synthesis of photonic crystals
- Synthesis of sensitizers for dye-sensitized solar cells
- Mannich / diastereoselective hydroamination reaction sequence
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.
Related Content
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.