Merck
697311
Sigma-Aldrich
Cyclopropylboronic acid MIDA ester
97%
Szinonimák:
Cyclopropylboronic acid methyliminodiacetic acid anhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12BNO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
183-193 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CC2
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-10-4-7(11)13-9(6-2-3-6)14-8(12)5-10/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLXFTRDFBQZFSN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)