Merck
659274
Sigma-Aldrich
Potassium allyltrifluoroborate
95%
Szinonimák:
Potassium trifluoro(prop-2-enyl)borate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5BF3K
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
>300 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)CC=C
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-2-3-4(5,6)7;/h2H,1,3H2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVPZAMJXLCDMIT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Organotrifluoroborate involved in:
  • Catalytic allylboration
  • Stereoselective nucleophilic addition
  • Pd-catalyzed heterocyclizations
  • Oxidation reactions and Oxidative Mannich reactions
  • Cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.