Merck
715212
Sigma-Aldrich
Potassium ethyltrifluoroborate
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H5BF3K
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
80-84 °C
SMILES string
[K+].CC[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H5BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GIIPADVFWNGSKY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Potassium ethyltrifluoroborate can be used as a substrate in Suzuki–Miyaura coupling reaction with alkenyl bromides to produce alkene derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Gary A Molander et al.
Tetrahedron, 63(3), 768-775 (2008-01-16)
The Suzuki-Miyaura-type cross-coupling reaction of potassium alkyltrifluoroborates with various alkenyl bromides in the presence of 10 mol % of PdCl(2)(dppf)·CH(2)Cl(2) and 3.0 equiv of Cs(2)CO(3) in aqueous toluene at 80 °C provided the desired compounds in 49-95% yields. A variety