Merck
660272
Sigma-Aldrich
CX12
Umicore
Szinonimák:
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene (1,4-naphthoquinone)palladium(0) dimer, Bis[1,3-dihydro-1,3-(2,4,6-trimethylphenyl)-2H-imidazol-2-ylidene]bis[μ-[(2,3-η)-1,4-naphthalenedione-κO]]di-palladium, Naphthoquinone-1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-imidazole-2-ylidenepalladium(0), Pd(0)-naphthochinone-1,3-Bis(2,4,6-tri-methylphenyl)imidazol-2-ylidene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C62H60N4O4Pd2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1138.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
leírás
Umicore
Minőségi szint
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES string
O=C1C=CC(=O)c2ccccc12.O=C3C=CC(=O)c4ccccc34.Cc5cc(C)c(N6C=CN(C6=[Pd])c7c(C)cc(C)cc7C)c(C)c5.Cc8cc(C)c(N9C=CN(C9=[Pd])c%10c(C)cc(C)cc%10C)c(C)c8
InChI
1S/2C21H24N2.2C10H6O2.2Pd/c2*1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;2*11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h2*7-12H,1-6H3;2*1-6H;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTBFODSKEBBIJJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene (1,4-naphthoquinone)palladium(0) dimer is an N-heterocyclic carbene based palladium catalyst that shows high catalytic activity in C-C coupling reactions.
Alkalmazás
It can be used as a catalyst in the Kumada cross-coupling of aryl magnesium reagents with functionalized alkyl chlorides at room temperature to form substituted alkanes.
Egyéb megjegyzések
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Catalysts for Cross-Coupling Reactions with Non-activated Alkyl Halides.
Frisch AC and Beller M.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(5), 674-688 (2005)
Cikkek
In collaboration with Umicore AG and Co.,1 we are pleased to offer a series of robust Pd(II) and Pd(0) complexes employed as the linchpin in C–C bond forming reactions.