Merck
490466
Sigma-Aldrich
Oxalic acid-13C2 dihydrate
99 atom % 13C
Szinonimák:
Ethanedioic-13C2 acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO213C13CO2H · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
mp
101-102 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
O.O.O[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2/i1+1,2+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEVPUGOOGXGPIO-BQTCFENJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)