Merck
530840
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
98%
Szinonimák:
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) triflate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H24F3O3RhS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
468.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
159 °C (dec. literature value) (lit.)
SMILES string
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b2*2-1-,8-7-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)