Merck
707163
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-2,5-Diphenylbicyclo[2,2,2]octa-2,5-diene
95%
Szinonimák:
(S,S)-Phenyl-Bod
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H18
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
optikai aktivitás
[α]22/D +34.0°, c = 0.7 in chloroform
mp
69-76 °C
funkcionális csoport
phenyl
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C1C[C@H]2C=C([C@@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDYBOFJAEBJDMI-ROUUACIJSA-N
Alkalmazás
(1S,4S)-2,5-Diphenylbicyclo[2,2,2]octa-2,5-diene can be used as a chiral diene ligand in the preparation of 1-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro[6]helicene.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nickel-Catalyzed Construction of Chiral 1-[6] Helicenols and Application in the Synthesis of [6] Helicene-Based Phosphinite Ligands
Tsujihara T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2016(29), 4948-4952 (2016)