Fontos dokumentumok
P5397
n-Propionyl coenzyme A lithium salt
≥85%
Szinonimák:
n-Propionyl CoA lithium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast
Minőségi szint
Teszt
≥85%
form
powder
oldhatóság
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li].[P](=O)(O[P](=O)(OCC([C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC)(C)C)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O[P](=O)(O)O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)O
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3