Merck
655716
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-13C16 coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C16C21H66N7O17P3S · xLi+
Molekulatömeg:
1021.83 (free acid basis)
UNSPSC kód:
12352005
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
tömegeltolódás
M+16
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Egyéb megjegyzések
Molecular weight and empirical formula based on free acid.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)