Merck
175854
Sigma-Aldrich
Malonic acid-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
Propanedioic-2,2-d2 acid-1,3-d2, Tetradeuteriomalonic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CD2(CO2D)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1D2/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFOBLEOULBTSOW-BGOGGDMHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)