Merck
279447
Sigma-Aldrich
Malonic acid-2-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Propanedioic-2-13C acid
About This Item
Lineáris képlet:
13CH2(CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC(=O)[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFOBLEOULBTSOW-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)