Fontos dokumentumok
C8286
Cellotetraose
≥85% (HPLC)
Szinonimák:
(β-D-Glc-[1→4])3-D-Glc, D-(+)-Cellotetraose
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23+,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUEWUZLMQUOBSB-YQGOCCRESA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3