Fontos dokumentumok
647535
Silicon
wafer (single side polished), <100>, N-type, contains no dopant, diam. × thickness 3 in. × 0.5 mm
Szinonimák:
Silicon element
About This Item
Javasolt termékek
Forma
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
Minőségi szint
nem tartalmaz
dopant
átmérő × vastagság
3 in. × 0.5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
sűrűség
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
félvezető tulajdonságok
<100>, N-type
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Fizikai tulajdonságok
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
Protocols
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.