Fontos dokumentumok
634867
Silicon dioxide
single crystal substrate, optical grade, 99.99% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Szinonimák:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Javasolt termékek
grade
optical grade
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
solid
keménység
7.0 mohs
H × Sz × vastagság
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
törésmutató
n20/D 1.544 (lit.)
mp
1610 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tm 573.1 °C (phase change)
sűrűség
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
2.684 g/mL
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- vapour deposition
- phase deposition
- atomic force microscopy probes(AFM)
- spin coating
- electronic based devices
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.