Merck
643262
Sigma-Aldrich
Gold coated silicon wafer
99.999% (Au), layer thickness 1000 Å, 99.99% (Ti)
Szinonimák:
gold coated silicon, gold coated wafer
About This Item
Lineáris képlet:
Au
Molekulatömeg:
196.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% (Ti)
99.999% (Au)
átmérő × vastagság
4 in. × 500 μm
rétegvastagság
1000 Å
mátrix csatolmány
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the silicon wafer.
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Our gold-coated silicon wafers use electron-beam lithography to form amorphous layers (50Å of titanium followed by 1000Å of gold) on top of the silicon wafer.
The product is highly crystalline, with <111> orientation gold and <100> orientation silicon wafer is used. Titanium is used as an adhesion layer to bind gold to the silicon wafer.
Alkalmazás
Gold coated silicon wafers may be used in soft lithography for micro and nanoscale patterning.
Kiszerelés
Packaging 1 set in single wafer shipper
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Aguilar, M. et al.
Surface Science, 482-485, 935-935 (2001)
Cikkek
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes