Fontos dokumentumok
643203
Gold coated glass slide
99.999% (Au), layer thickness 100 Å
Teszt
99.9% (Ti)
99.999% (Au)
H × Sz × vastagság
3 in. × 1 in. × 0.7 mm
rétegvastagság
100 Å
áteresztőképesség
380-700, >91% (for the glass microscope slide alone, 55-59% @ 500 nm with the Ti/Au coating)
60-64%
törésmutató
n20/400 1.52 (lit.)
mátrix csatolmány
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the aluminosilicate glass cover slip
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Protocols
SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication.