Fontos dokumentumok
376841
3-Phenyl-1-propyne
contains ca.250 ppm BHT as inhibitor, 97%
Szinonimák:
1-Phenyl-2-propyne, 2-Propyn-1-ylbenzene, 2-Propynylbenzene, 3-Phenylpropyne, Benzylacetylene, Propargylbenzene
Teszt
97%
form
liquid
tartalmaz
ca.250 ppm BHT as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
75 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
C#CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,3-5,7-8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?