Fontos dokumentumok
40288
6,6-Dimethylfulvene
≥95%
Szinonimák:
5-(1-Methylethylidene)-1,3-cyclopentadiene, 5-Isopropylidene-1,3-cyclopentadiene
Teszt
≥95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.548 (lit.)
n20/D 1.548
bp
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
sűrűség
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H10/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXACXMWYHXOSIX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- One-pot synthesis of ansa-metallocenes.
- Synthesis of endo and exo-adducts with maleic anhydride.
- Synthesis of fulvenols or the corresponding trimethylsilyl ethers.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?