Merck
638560
Sigma-Aldrich
Methyl adipoyl chloride
97%
Szinonimák:
Adipic acid monomethyl ester chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCO(CH2)4COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.61
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4470 (lit.)
bp
76 °C/0.8 mmHg (lit.)
sűrűség
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
ester
SMILES string
COC(=O)CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDLGIEZOMYJKAK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Viviana Pardo-Jiménez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-02-23)
New histone deacetylases (HDAC) inhibitors with low toxicity to non-cancerous cells, are a prevalent issue at present because these enzymes are actively involved in fibrotic diseases. We designed and synthesized a novel series of thiazolyl-coumarins, substituted at position 6 (R