Merck
C11049
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloro-4-oxobutyrate
97%
Szinonimák:
Methyl succinyl chloride, 3-(Carbomethoxy)propionyl chloride, Methyl 3-(chloroformyl)propionate, Succinic acid monomethylester chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCOCH2CH2COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.56
Beilstein:
970397
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.44 (lit.)
bp
58-65 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRXOJMOGPYFZKC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)