Merck
378259
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzophenone
97%
Szinonimák:
Bis(4-aminophenyl)methanone
About This Item
Lineáris képlet:
(H2NC6H4)2CO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.25
Beilstein:
2211861
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
243-247 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
David R Worthen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 5012-5015 (2009-07-28)
Several diaminodiphenyl analogs were assessed in vivo for their capacity to inhibit seizure induction and propagation in rodents. Both 3,4'- and 4,4'-diaminodiphenyl compounds prevented seizures for as long as 4h after maximal electric shock induction. 4,4'-Diphenyl compounds bridged by a