Merck
236365
Sigma-Aldrich
Sebacoyl chloride
99%
Szinonimák:
Sebacyl chloride
Méret kiválasztása
10 G
36 700,00 Ft
50 G
127 000,00 Ft
36 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
36 700,00 Ft
50 G
127 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
ClCO(CH2)8COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
239.14
Beilstein:
1365665
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
36 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.468 (lit.)
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
sűrűség
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sebacocyl chloride (SC) can be used as a lipophilic monomer for the formation of polyamide microcapsules by an interfacial polycondensation reaction.[1] It can also be utilized in the synthesis of modified chitosan nanoparticle hydrogels with high absorption capacity and high swelling ratio for the removal of metal ions from an aqueous solution.[2] SC can also be used in the preparation of sebacic biscyclocarbonate, which can be used in the synthesis of biobased nonisocyanate polyurethanes.[3]
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation of robust polyamide microcapsules by interfacial polycondensation of p-phenylenediamine and sebacoyl chloride and plasticization with oleic acid
Rosa N, et al.
Journal of Microencapsulation, 32(4), 349-357 (2015)
Synthesis and in vitro Anti-tumor Activity of Some New Sebacoyl Chloride Based Heterocycles
H El Azab I and AA EN
Current Organic Synthesis, 14(2), 309-320 (2017)
Chitosan nanoparticle hydrogel based sebacoyl moiety with remarkable capability for metal ion removal from aqueous systems
Kandile NG and Mohamed HM
International Journal of Biological Macromolecules, 122(4), 578-586 (2019)
P L Madan et al.
Pharmaceutical research, 6(8), 714-718 (1989-08-01)
The effect of selected variables on the release characteristics of theophylline microcapsules prepared with 1,6-hexamethylene diamine and sebacoyl chloride via interfacial polycondensation has been investigated. The nature of the microcapsules and the release characteristics of theophylline from the microcapsules were
D Poncelet et al.
Journal of microencapsulation, 11(1), 31-40 (1994-01-01)
A microencapsulation technique is proposed involving the formation of a polyethyleneimine (PEI) membrane crosslinked by an acid dichloride. The membranes were formed at pH 8 in a non-polar solvent, conditions which are better suited for the encapsulation of biocatalysts or
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?