Fontos dokumentumok
637149
Iron nickel oxide
nanopowder, <50 nm particle size (APS), ≥98% trace metals basis
Szinonimák:
Diiron nickel tetraoxide
Teszt
≥98% trace metals basis
form
nanopowder
részecskeméret
<50 nm (APS)
sűrűség
5.368 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
0.89 g/mL
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- fabrication of magnetic nanofiber for data storage and transfer
- electrocatalysts for the splitting of alkaline water
- formation of composite nanofibers for efficient water oxidation electrocatalysis
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.