Fontos dokumentumok
07318
Sigma-Aldrich
Magnetic iron oxide nanoparticles
0.8-1.4% solid material basis, 0.5-0.7% Fe basis
Szinonimák:
Iron oxide Nanoparticles, magnetic
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
tartalmaz
oleic acid as stabilizer
összetétel
Fe, 0.5-0.7%
solid material, 0.8-1.4%
koncentráció
in heptane
átmérő
10-40 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
részecskeméret
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
sűrűség
0.69 g/mL at 20 °C
Analízis megjegyzés
Z-Average: ~33 nm
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F
Lobbanási pont (C)
-4 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)