Merck
641650
Sigma-Aldrich
Copper zinc iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Szinonimák:
Copper zinc ferrite, Zinc copper ferrite, Zinc copper iron oxide
About This Item
Lineáris képlet:
CuZnFe2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
304.62
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98.5% trace metals basis
Forma
nanopowder
részecskeméret
<100 nm (BET)
sűrűség
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1[Fe]O[Zn]O[Fe]O[Cu]1
InChI
1S/Cu.2Fe.4O.Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYDRUKPDHKDXDW-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)