Fontos dokumentumok
GF89092941
Nickel/Iron
powder, Ni81%/Fe19%, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, condition atomized
Szinonimák:
NJ016020
About This Item
UNSPSC kód:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 890-929-41
súly
50 g
maximum részecskeméret
45 (micron)
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract,Skin
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)