Fontos dokumentumok
637106
Iron(II,III) oxide
nanopowder, 50-100 nm particle size (SEM), 97% trace metals basis
Szinonimák:
Ferrosoferric oxide, Iron oxide black, Magnetite
Teszt
97% trace metals basis
form
nanopowder
spherical
külső felület
6-8 m2/g , estimated
részecskeméret
50-100 nm (SEM)
mp
1538 °C (lit.)
sűrűség
4.8-5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
0.84 g/mL
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.