Fontos dokumentumok
900088
Sigma-Aldrich
Iron oxide (II,III), nanoparticles
20 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in chloroform
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
Forma
dispersion
nanoparticles
Minőségi szint
koncentráció
5 mg/mL in chloroform
átlagos részecskeméret
20 nm (TEM)
funkcionális csoport
oleic acid
Alkalmazás
Iron oxide nanoparticles exhibit biocompatibility and non-toxicity and are used as magnetic resonance imaging contrast agents, gene carriers for gene therapy, therapeutic agents for hyperthermia-based cancer treatment, magnetic sensing probes for in vivo diagnostics and for target specific drug delivery.
Egyéb megjegyzések
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Staffan Hildebrand et al.
ACS nano, 15(1), 434-446 (2020-12-12)
Lipids are a major source of energy for most tissues, and lipid uptake and storage is therefore crucial for energy homeostasis. So far, quantification of lipid uptake in vivo has primarily relied on radioactive isotope labeling, exposing human subjects or
Joan Estelrich et al.
International journal of molecular sciences, 16(4), 8070-8101 (2015-04-14)
In this review, we discuss the recent advances in and problems with the use of magnetically-guided and magnetically-responsive nanoparticles in drug delivery and magnetofection. In magnetically-guided nanoparticles, a constant external magnetic field is used to transport magnetic nanoparticles loaded with
Xianglong Hu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(9), 3904-3922 (2015-01-13)
Responsive polymeric assemblies and hybrid superstructures fabricated from stimuli-sensitive polymers and inorganic nanoparticles (NPs) have been the subject of extensive investigations during the past few decades due to their distinct advantages such as an improved water solubility, stimuli-responsiveness, excellent biocompatibility
Jin Xie et al.
Theranostics, 2, 122-124 (2012-01-31)
This theme issue provides a timely collection of studies on magnetic nanoparticle-based imaging, bio-sensing, therapy and/or their combinations.
Cikkek
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.