Fontos dokumentumok
577995
Nickel
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Szinonimák:
Nickel nanoparticles
Teszt
≥99% trace metals basis
form
nanopowder
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
átlagos részecskeméret
<100 nm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- catalytic applications
- hydrogen transfer reactions
- contrasting agent in biological systems
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.