Merck
636339
Sigma-Aldrich
3-Allylsalicylaldehyde
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCH2C6H3(OH)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.5645
sűrűség
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
allyl
SMILES string
Oc1c(CC=C)cccc1C=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-4-8-5-3-6-9(7-11)10(8)12/h2-3,5-7,12H,1,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INLWEXRRMUMHKB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
106.7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Claudio Mella et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(16) (2019-08-21)
Palladium N,N'-bis(3-allylsalicylidene)o-phenylenediamine complex (PdAS) immobilized onto mesoporous polymeric methyl acrylate (MA) based resins (PdAS(x)-MA, x = 1, 2, 5, or 10 wt.%) were successfully prepared as heterogeneous catalysts for the Heck reaction. The catalysts were synthesized via radical suspension polymerization