Fontos dokumentumok
523062
3-Vinylbenzaldehyde
97%
Szinonimák:
3-Ethenylbenzaldehyde, 3-Formylstyrene, m-Formylstyrene, m-Vinylbenzaldehyde
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.58 (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CATOVPRCMWIZLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 2-(3-vinylphenyl)-1,3-dioxolane
- various substituted imines
- monomer bearing a 2,4,5-triphenylimidazole moiety
- poly(3-vinylbenzaldehyde-co-dimethylacrylamide) (PVBA-co-PDMA) copolymers
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?