Merck
632759
Sigma-Aldrich
3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone
97%
Szinonimák:
4-Acetyl-2-allylphenol
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCH2C6H3(OH)COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
115-119 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(O)c(CC=C)c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-3-4-10-7-9(8(2)12)5-6-11(10)13/h3,5-7,13H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVTCWUFLNLZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)