Fontos dokumentumok
189839
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
97%
Szinonimák:
1,2-Dihydroxy-3-formylbenzene, 3-Formyl-1,2-benzenediol, 3-Hydroxysalicylaldehyde, 5,6-Dihydroxybenzaldehyde
Teszt
97%
mp
104-108 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-4,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?