Merck
634611
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Dineodymium trioxide, Neodymia, Neodymium sesquioxide
About This Item
Lineáris képlet:
Nd2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
336.48
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
nanopowder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: neodymium
részecskeméret
<100 nm (BET)
sűrűség
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yu Chen et al.
International journal of nanomedicine, 15, 387-400 (2020-02-06)
Rare-earth nanoparticles in the environment and human body pose a potential threat to human health. Although toxic effects of rare-earth nanoparticles have been extensively studied, the effects on the early development are not well understood. In this study, we attempted
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.