Fontos dokumentumok
287067
L-Proline methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(S)-Methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, L-Pro-OMe HCl
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Proline methyl ester hydrochloride, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −31°, c = 0.5 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
69-71 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].[H][C@]1(CCCN1)C(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQEIPVHJHZTMDP-JEDNCBNOSA-N
Alkalmazás
- A building block in peptide synthesis.
- A catalyst to synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones via Biginelli condensation reaction with aryl aldehydes, methyl acetoacetate, and urea.
- A reactant to prepare prolylproline.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?