Fontos dokumentumok
A2883
L-Arginine ethyl ester dihydrochloride
≥98%
Szinonimák:
L-Arginine ethyl ester hydrochloride (1:2)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Arginine ethyl ester dihydrochloride,
Teszt
≥98%
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)C(N)CCCNC(N)=N
InChI
1S/C8H18N4O2.ClH/c1-2-14-7(13)6(9)4-3-5-12-8(10)11;/h6H,2-5,9H2,1H3,(H4,10,11,12);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUCUWLZKZPQJDY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?